Imprimer
o-Dianisidine 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxybiphenyl, 3,3'-Dimethoxybenzidine
A17150.06 A17150.14 A17150.22
A17150.06EA 36.8 EUR
A17150.06 A17150.14 A17150.22
o-Dianisidine 98
o-Dianisidine
Purity: 98+% CAS No.: 119-90-4 Molecular Formula: C14H16N2O2 Formula Weight: 244.30 Flash Point: 206°(402°F) Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 1879884 Merck Reference: 14,2991 MDL No.: MFCD00008372
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₂
MW: 244.29 g/mol
Point de fusion: 134…138 °C
Point d'éclair: 206 °C (402 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008372
Numéro CAS: 119-90-4
EINECS: 204-355-4
Merck Index: 14,2991