Imprimer
Dianhydride 3,4:3',4'-benzophénonetétracarboxylique 97+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
401935000 401930025
ACRO401935000EA 138 EUR
ACRO401935000 ACRO401930025
Dianhydride 3,4:3',4'-benzophénonetétracarboxylique 97+%
Dianhydride 3,4:3',4'-benzophénonetétracarboxylique
Formule: C₁₇H₆O₇
Point de fusion: 219…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005923
Numéro CAS: 2421-28-5
EINECS: 219-348-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 229 °C
Free acid ≤2.2 %
Titration by coupling ≥97.0 %