Imprimer
2,6-Dichlorobenzaldéhyde-oxime
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzaldoxime
SPB05820DA SPB05820EA
MAYBSPB05820DAEA 0 EUR
MAYBSPB05820DA MAYBSPB05820EA
2,6-Dichlorobenzaldéhyde-oxime
2,6-Dichlorobenzaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Numéro MDL: MFCD00013938
Numéro CAS: 25185-95-9
EINECS: 246-720-0