Imprimer
Chlorure de 2-chloroanilinium ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L13483.14 L13483.22
L13483.14EA 33.7 EUR
L13483.14 L13483.22
Chlorure de 2-chloroanilinium ≥97%
Chlorure de 2-chloroanilinium
Purity: 97% CAS No.: 137-04-2 Molecular Formula: C6H6ClN.HCl Formula Weight: 164.03 Odour: Characteristic Melting Point: ca 220° subl. Beilstein Reference: 3624280 UN No.: 2018 MDL No.: MFCD00053282
Formule: C₆H₇Cl₂N
Point de fusion: ∼ 220 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053282
Numéro CAS: 137-04-2
EINECS: 205-274-7
ONU: 2018
ADR: 6.1,II