Fluoromalonate de diéthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
B20766.03
B20766.06
B20766.03EA
80.7
EUR
B20766.03
B20766.06
Fluoromalonate de diéthyle ≥97%
Fluoromalonate de diéthyle
Purity: 97%
CAS No.: 685-88-1
Molecular Formula: FCH(CO2CH2CH3)2
Formula Weight: 178.16
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 121-122°/30mm
Beilstein Reference: 1775686
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00009139
Formule:
C₇H₁₁FO₄ Point d'ébullition: 121…122 °C (30 mmHg) Densité: 1.129 Point d'éclair: 62 °C (143 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009139 Numéro CAS: 685-88-1 EINECS: 211-684-7 ADR: 8,II |