Imprimer
3-(2-Aminoéthyl)-5-chloroindole chlorhydrate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-3-(2-aminoethyl)indole Hydrochloride
C1145-25G C1145-5G
TCIAC1145-25GEA 289 EUR
TCIAC1145-25G TCIAC1145-5G
3-(2-Aminoéthyl)-5-chloroindole chlorhydrate ≥98.0% (sur base azote total)
3-(2-Aminoéthyl)-5-chloroindole chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₂Cl₂N₂
MW: 231.12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051990
Numéro CAS: 942-26-7
EINECS: 213-387-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1fa702e0b95cda7aa2aedaf04f5f539dd03f1e3&vid=d1fa702e0b95cda7aa2aedaf04f5f539dd03f1e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %