Imprimer
Butyrate d'isoamyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Isopentyl butyrate, Isoamyl Butyrate
MQ200
8.14724.0250 8.14724.1000
8.14724.0250EA 34.6 EUR
8.14724.0250 8.14724.1000
Butyrate d'isoamyle, Sigma-Aldrich®
Butyrate d'isoamyle
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044888
Numéro CAS: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
ONU: 2620
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.5 g/l (50 °C)
Melting Point -73 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 178 °C
Vapor Pressure 1.1 hPa (20 °C)
Flash Point 59 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)