Imprimer
Butyrate d'isoamyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Isopentyl butyrate, Isoamyl Butyrate
B21103.22 B21103.36
B21103.22EA 33.2 EUR
B21103.22 B21103.36
Butyrate d'isoamyle ≥98%
Butyrate d'isoamyle
Purity: 98% CAS No.: 106-27-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.411 Odour: Fruit-like Melting Point: -73° Boiling Point: 178° Merck Reference: 14,5115 UN No.: 2620 MDL No.: MFCD00044888
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158.24 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C
Point de fusion: –73 °C
Densité: 0.88
Point d'éclair: 59 °C (138 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044888
Numéro CAS: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
ONU: 2620
ADR: 3 III