Imprimer
3,5-Bis(trifluorométhyl)thiophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
A14669.03 A14669.06
A14669.03EA 82.5 EUR
A14669.03 A14669.06
3,5-Bis(trifluorométhyl)thiophénol ≥98%
3,5-Bis(trifluorométhyl)thiophénol
Purity: 98% CAS No.: 130783-02-7 Molecular Formula: C8H4F6S Formula Weight: 246.18 Boiling Point: 63-64°/15mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042273
Formule: C₈H₄F₆S
MW: 246.18 g/mol
Point d'ébullition: 63…64 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042273
Numéro CAS: 130783-02-7
ONU: 2810
ADR: 6.1 III