Imprimer
2-Amino-5-fluorobenzothiazole 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H51022.MD H51022.03
H51022.MDEA 74.7 EUR
H51022.MD H51022.03
2-Amino-5-fluorobenzothiazole 98%
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 20358-07-0 Molecular Formula: C7H5FN2S Formula Weight: 168.19 MDL No.: MFCD05664560
Formule: C₇H₅FN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664560
Numéro CAS: 20358-07-0