Imprimer
5-Fluorosalicylaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
43844.03 43844.06
43844.03EA 121 EUR
43844.03 43844.06
5-Fluorosalicylaldéhyde ≥98%
5-Fluorosalicylaldéhyde
Purity: 98+% CAS No.: 347-54-6 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.12 Physical Form: Powder/flakes Sensitivity: Air Sensitive MDL No.: MFCD01090997
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090997
Numéro CAS: 347-54-6