Imprimer
1-Acétyl-4-pipéridone ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-Acetyl-4-piperidone
A13512.06 A13512.14
A13512.06EA 49.8 EUR
A13512.06 A13512.14
1-Acétyl-4-pipéridone ≥99%
1-Acétyl-4-pipéridone
Purity: 99% CAS No.: 32161-06-1 Molecular Formula: C7H11NO2 Formula Weight: 141.17 Flash Point: 112°(234°F) Refractive Index: 1.5030 Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 116031 MDL No.: MFCD00006190
Formule: C₇H₁₁NO₂
MW: 141.17 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C
Densité: 1.146
Point d'éclair: 112 °C (234 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006190
Numéro CAS: 32161-06-1
EINECS: 250-937-6