Imprimer
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane tech. 90% stabilisé, grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
Stabilization: Stabilisé avec sodium carbonate
L05406.06 L05406.14
L05406.06EA 60.2 EUR
L05406.06 L05406.14
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane tech. 90% stabilisé, grade Technique
1-Bromo-2-(2-méthoxyéthoxyéthane
Formule: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 183.05 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C
Point de fusion: –23 °C
Densité: 1.347
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000238
Numéro CAS: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6