Imprimer
(±)-2-Méthylbutyrate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L08103.14 L08103.22
L08103.14EA 32.2 EUR
L08103.14 L08103.22
(±)-2-Méthylbutyrate de méthyle ≥98%
(±)-2-Méthylbutyrate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 868-57-5 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 16°(61°F) Refractive Index: 1.3940 Odour: Fruit-like Boiling Point: 114-116° Beilstein Reference: 1720409 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009335
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 114…116 °C
Densité: 0.885
Point d'éclair: 16 °C (61 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009335
Numéro CAS: 868-57-5
EINECS: 212-778-0
ONU: 3272
ADR: 3,II