Imprimer
Terbium (III) acétate hydraté 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A17388.06 A17388.14
A17388.06EA 155 EUR
A17388.06 A17388.14
Terbium (III) acétate hydraté 99%
Terbium (III) acétate hydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 100587-92-6 Molecular Formula: Tb(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 336.08(anhy) MDL No.: MFCD00149233
Formule: C₆H₉O₆Tb·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149233
Numéro CAS: 100587-92-6
EINECS: 247-065-3