Imprimer
1,2,3-Triméthoxybenzène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
160210250 160211000
ACRO160210250EA 32 EUR
ACRO160210250 ACRO160211000
1,2,3-Triméthoxybenzène 98%
1,2,3-Triméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₂O₃
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…45 °C
Densité: 1.112 g/cm³
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008358
Numéro CAS: 634-36-6
EINECS: 211-207-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %