Imprimer
Isobutyrate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A14070.AE A14070.AP
A14070.AEEA 39.1 EUR
A14070.AE A14070.AP
Isobutyrate de méthyle ≥98%
Isobutyrate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 547-63-7 Molecular Formula: (CH3)2CHCO2CH3 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.3840 Odour: Pleasant Melting Point: -85° Boiling Point: 90-92° Beilstein Reference: 1740720 Merck Reference: 14,6088 UN No.: 1237 MDL No.: MFCD00008914
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.891
Point d'éclair: 3 °C (37 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008914
Numéro CAS: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
ONU: 1237
ADR: 3 II