Imprimer
Isobutyrate d'isobutyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L04655.AK L04655.AU
L04655.AKEA 59.6 EUR
L04655.AK L04655.AU
Isobutyrate d'isobutyle ≥98%
Isobutyrate d'isobutyle
Purity: 98% CAS No.: 97-85-8 Molecular Formula: (CH3)2CHCOOCH2CH(CH3)2 Formula Weight: 144.22 Flash Point: 37°(98°F) Refractive Index: 1.3995 Odour: Fruit-like Melting Point: -81° Boiling Point: 147-149° Beilstein Reference: 1701355 Merck Reference: 14,5145 UN No.: 2528 MDL No.: MFCD00008916
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Point d'ébullition: 147…149 °C
Point de fusion: –81 °C
Densité: 0.855
Point d'éclair: 37 °C (98 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008916
Numéro CAS: 97-85-8
EINECS: 202-612-5
ONU: 2528
ADR: 3 III