Imprimer
Chlorure d'isobutyryle 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B24472.22 B24472.36
B24472.22EA 36.2 EUR
B24472.22 B24472.36
Chlorure d'isobutyryle 98
Chlorure d'isobutyryle
Purity: 98% CAS No.: 79-30-1 Molecular Formula: (CH3)2CHCOCl Formula Weight: 106.55 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4070 Odour: Unpleasant Melting Point: ca -90° Boiling Point: 91-93° Beilstein Reference: 605393 UN No.: 2395 MDL No.: MFCD00000717
Formule: C₄H₇ClO
MW: 106.55 g/mol
Point d'ébullition: 91…93 °C
Point de fusion: ∼–90 °C
Densité: 1.017
Point d'éclair: 8 °C (46 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000717
Numéro CAS: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
ONU: 2395
ADR: 3 II