Imprimer
1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B22750.22 B22750.36 B22750.C4 B22750.PG B22750.A1
B22750.22EA 50.6 EUR
B22750.22 B22750.36 B22750.C4 B22750.PG B22750.A1
1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine ≥99%
1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine
Purity: 99% CAS No.: 635-46-1 Molecular Formula: C9H11N Formula Weight: 133.19 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5950 Melting Point: ca 14° Boiling Point: 248-250° Beilstein Reference: 116149 MDL No.: MFCD00006693
Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 248…250 °C
Point de fusion: ∼ 14 °C
Densité: 1.059
Point d'éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006693
Numéro CAS: 635-46-1
EINECS: 211-237-6