Imprimer
L-Thréonine
Fournisseur: Serva
36382.02 36382.03 36382.04
SERA36382.02EA 0 EUR
SERA36382.02 SERA36382.03 SERA36382.04
L-Thréonine
L-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064270
Numéro CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1