Imprimer
L-Thréonine
Fournisseur: Molekula
29578582-1KG 29578582-100G
MOLE29578582-1KGEA 0 EUR
MOLE29578582-1KG MOLE29578582-100G
L-Thréonine
L-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064270
Numéro CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1