Imprimer
L-Thréonine
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
T206.1 T206.2 T206.3
ROTHT206.1EA 18.9 EUR
ROTHT206.1 ROTHT206.2 ROTHT206.3
L-Thréonine
L-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064270
Numéro CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1