Imprimer
3,5-Diméthoxyphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B22283.09 B22283.18
B22283.09EA 77.6 EUR
B22283.09 B22283.18
3,5-Diméthoxyphénol ≥98%
3,5-Diméthoxyphénol
Purity: 98%
CAS No.: 500-99-2
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Flash Point: 78°(173°F)
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 172-175°/17mm
Beilstein Reference: 1239156
MDL No.: MFCD00008388
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 172…175 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 45…47 °C
Point d'éclair: 78 °C (173 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008388
Numéro CAS: 500-99-2
EINECS: 207-917-7