Imprimer
3,5-Diméthoxyphénol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
158120100 158120500
ACRO158120100EA 76.2 EUR
ACRO158120100 ACRO158120500
3,5-Diméthoxyphénol 97%
3,5-Diméthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 172…175 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 40…45 °C
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008388
Numéro CAS: 500-99-2
EINECS: 207-917-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to pink Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥96.0 %
UV at 350 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 7.3 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm