Chlorure de 4-chlorobutyryle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
108902500
108900010
ACRO108902500EA
38.3
EUR
ACRO108902500
ACRO108900010
Chlorure de 4-chlorobutyryle 98%
Chlorure de 4-chlorobutyryle
Formule:
C₄H₆Cl₂O Point d'ébullition: 173…174 °C (760 mmHg) Point de fusion: –47 °C Densité: 1,25 g/cm³ Point d'éclair: 85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000754 Numéro CAS: 4635-59-0 EINECS: 225-059-1 ONU: 2922 ADR: 8,I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4605 to 1.4625 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Solubility | (in water) Passes test |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Carbonyl compounds | ≤0.02 % 2-Butanone |
Titrable acid | ≤0.0005 meq/g |