Imprimer
Malonate de disodium ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium malonate dibasic, Malonic acid disodium salt
44841.14 44841.22
44841.14EA 42.7 EUR
44841.14 44841.22
Malonate de disodium ≥99%
Malonate de disodium
Purity: 99% CAS No.: 141-95-7 Molecular Formula: CH2(COONa)2 Formula Weight: 148.03 Physical Form: Powder
Formule: C₃H₂Na₂O₄
MW: 148.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002708
Numéro CAS: 141-95-7
EINECS: 205-514-0