Imprimer
Oxyde de mésityle ≥90% remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methyl-3-penten-2-one
A15111.AE A15111.AK A15111.AP A15111.AU
A15111.AEEA 51.9 EUR
A15111.AE A15111.AK A15111.AP A15111.AU
Oxyde de mésityle ≥90% remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Oxyde de mésityle
Purity: 90+% CAS No.: 141-79-7 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 30°(86°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.856 Refractive Index: 1.4440 Appearance: Colourless Odour: honigähnlich Melting Point: -59° Boiling Point: 129-130° Beilstein Reference: 1361550 Merck Reference: 14,5908 UN No.: 1229 MDL No.: MFCD00008900
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Point d'ébullition: 129…130 °C
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0.856
Point d'éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008900
Numéro CAS: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
ONU: 1229
ADR: 3 III