Imprimer
3,3-Diéthoxypropyne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
P1173-25ML P1173-5ML
TCIAP1173-25MLEA 269 EUR
TCIAP1173-25ML TCIAP1173-5ML
3,3-Diéthoxypropyne ≥97.0% (par GC)
3,3-Diéthoxypropyne
Formule: C₇H₁₂O₂
Point d'ébullition: 139°C
Densité: 0,8953 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009237
Numéro CAS: 10160-87-9
EINECS: 233-430-4
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83a0577983edf06386222f1c4bf354258e9f52ea&vid=83a0577983edf06386222f1c4bf354258e9f52ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %