Imprimer
2,6-Diméthoxyphénol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
115590250 115591000 115595000
ACRO115590250EA 40.1 EUR
ACRO115590250 ACRO115591000 ACRO115595000
2,6-Diméthoxyphénol 99%
2,6-Diméthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 261 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 50…56 °C
Point d'éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064434
Numéro CAS: 91-10-1
EINECS: 202-041-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥98.5 %