Imprimer
Acide orthophosphorique 75% 75, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Synonyms: Phosphoric acid
1.00250.9010 1.00250.9950
1.00250.9010EA 336 EUR
1.00250.9010 1.00250.9950
Acide orthophosphorique 75% 75, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (alkalimetric) 74.0- 76.0 %
Residual solvents (ICH Q3C) ... excluded by production process
Endotoxins ≤ 2.5 I.U./ml