Imprimer
Iodure de triméthyloxosulfonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethyloxosulphonium iodide
T1065-25G T1065-500G T1065-100G
TCIAT1065-25GEA 19.8 EUR
TCIAT1065-25G TCIAT1065-500G TCIAT1065-100G
Iodure de triméthyloxosulfonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de triméthyloxosulfonium
Formule: C₃H₉IOS
Point de fusion: 165…175 °C
Numéro MDL: MFCD00011899
Numéro CAS: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c01a612332400bfdf41258f836f9f3797102c9e4&vid=c01a612332400bfdf41258f836f9f3797102c9e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %