Imprimer
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
P1117-25G P1117-5G
TCIAP1117-25GEA 209 EUR
TCIAP1117-25G TCIAP1117-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Numéro MDL: MFCD00005606
Numéro CAS: 271-63-6
EINECS: 205-981-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92f545961cfb7e583d452f5956a353d61f44480b&vid=92f545961cfb7e583d452f5956a353d61f44480b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C