1,4-Diméthoxybenzène 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
115410010
115411000
115415000
ACRO115410010EA
113
EUR
ACRO115410010
ACRO115411000
ACRO115415000
1,4-Diméthoxybenzène 99+%
1,4-Diméthoxybenzène
Formule:
C₈H₁₀O₂ MW: 138.17 g/mol Point d'ébullition: 212.6 Point de fusion: 54…58 °C Densité: 1.05 g/cm³ Point d'éclair: 98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008401 Numéro CAS: 150-78-7 EINECS: 205-771-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white to grey Crystals of flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 58 °C |
GC | ≥99.0 % |