2-Bromo-1,1-diméthoxyéthane ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Stabilization:
stabilisé avec carbonate de potassium
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 97+%
CAS No.: 7252-83-7
Molecular Formula: C6H13BrO2
Formula Weight: 169.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 150°
Beilstein Reference: 1280132
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00000213
Formule:
BrH₂CCH(OCH₃)₂ Point d'ébullition: 150 °C Densité: 1,435 Point d'éclair: 54 °C (129 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000213 Numéro CAS: 7252-83-7 EINECS: 230-669-6 ONU: 2929 ADR: 6.1,II |