3-Pyrroline tech. 85% (remainder pyrrolidine), grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 85%
CAS No.: 109-96-6
Molecular Formula: C4H7N
Formula Weight: 69.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -18°(0°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 90-91°
Beilstein Reference: 103173
Merck Reference: 14,8017
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005213
Formule:
C₄H₇N Point d'ébullition: 90…91 °C Point de fusion: –71 °C Densité: 0,902 Point d'éclair: –18 °C (0 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005213 Numéro CAS: 109-96-6 EINECS: 203-723-1 ONU: 2733 ADR: 3,II Merck Index: 14,8017 |