γ-Butyrolactone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
gamma-Butyrolactone, Butan-4-olide, 4-Hydroxybutanoic acid lactone, 1,4-Butyrolactone, GBL
B0767-500ML
B0767-25ML
TCIAB0767-500MLEA
31.9
EUR
TCIAB0767-500ML
TCIAB0767-25ML
γ-Butyrolactone ≥99.0% (par GC)
γ-Butyrolactone
Formule:
C₄H₆O₂ MW: 86.09 g/mol Point d'ébullition: 204 Point de fusion: -44 Densité: 1.1286 Point d'éclair: 101°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005386 Numéro CAS: 96-48-0 EINECS: 202-509-5 Merck Index: 14,01596 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |