m-Crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Methylphenol, 3-Hydroxytoluol, 3-Hydroxytoluene
C0401-25G
C0401-500G
TCIAC0401-25GEA
17.6
EUR
TCIAC0401-25G
TCIAC0401-500G
m-Crésol ≥98.0% (par GC)
m-Crésol
Formule:
CH₃C₆H₄OH Point d'ébullition: 202°C Point de fusion: 11.5 °C Densité: 1,0336 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 86°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002302 Numéro CAS: 108-39-4 EINECS: 203-577-9 ONU: 2076 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,02579 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |