N,N-Diméthylacétamide, extra sec sur tamis moléculaire 99.5%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
375231000
375230010
375231000.EA
36.4
EUR
375231000.
375230010.
N,N-Diméthylacétamide, extra sec sur tamis moléculaire 99.5%, AcroSeal®
N,N-Diméthylacétamide
Formule:
CH₃CON(CH₃)₂ MW: 87.12 g/mol Point d'ébullition: 164…166 °C (760 mmHg) Point de fusion: –20 °C Densité: 0.937 g/cm³ Point d'éclair: 70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008686 Numéro CAS: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 Merck Index: 13,03254 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.4 % |