Imprimer
Béchers de mesure à poignée
Fournisseur: BOCHEM
8652 8651 8650
BOCH8652EA 63.2 EUR
BOCH8652 BOCH8651 BOCH8650
Béchers de mesure à poignée
Béchers
Stainless steel, 18/10, with handle and spout.
  • Good chemical resistance
  • Excellent resistance to heat
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.