Imprimer
Guaïacol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A16319.0B A16319.0I A16319.30
A16319.0BEA 115 EUR
A16319.0B A16319.0I A16319.30
Guaïacol ≥98%
Guaïacol
Purity: 98+%
CAS No.: 90-05-1
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 82°(179°F)
Physical Form: Solid
Density: 1.129
Refractive Index: 1.5430
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to pale brown
Odour: Characteristic
pH: 5.4
Melting Point: 28-31°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 508112
Merck Reference: 14,4553
MDL No.: MFCD00002185
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 204…206 °C
Point de fusion: 28…31 °C
Densité: 1,129
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002185
Numéro CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4553