Imprimer
Guaïacol 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
120190010 120192500 120190050
ACRO120190010EA 93.1 EUR
ACRO120190010 ACRO120192500 ACRO120190050
Guaïacol 99+%
Guaïacol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 27…29 °C
Densité: 1.12 g/cm³
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002185
Numéro CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
Merck Index: 13,04568
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %