Anisole, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
96109-5ML-F
96109-10ML-F
96109-5ML-FEA
65.1
EUR
96109-5ML-F
96109-10ML-F
Anisole, Supelco®
Anisole
Formule:
C₇H₈O Point d'ébullition: 154 °C (1013 hPa) Point de fusion: –37 °C Densité: 0.9961 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 44 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008354 Numéro CAS: 100-66-3 EINECS: 202-876-1 ONU: 2222 ADR: 3,III Merck Index: 13,00672 |