Imprimer
Anisole 99%, pure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
153920010 153920050 153922500 153920025
ACRO153920010EA 71.2 EUR
ACRO153920010 ACRO153920050 ACRO153922500 ACRO153920025
Anisole 99%, pure
Anisole
Formule: C₇H₈O
MW: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008354
Numéro CAS: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
ONU: 2222
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %