Imprimer
Pinces pour creusets, avec manche en plastique
Fournisseur: BOCHEM
2162 2160 2161 2163
BOCH2162EA 16.7 EUR
BOCH2162 BOCH2160 BOCH2161 BOCH2163
Pinces pour creusets, avec manche en plastique
Pinces
Pinces pour creusets en acier inoxydable avec manche en plastique (PVC).
  • Résistance thermique jusqu'à 145 °C