Imprimer
2,4-Dinitroanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B21542.14 B21542.22 B21542.36
B21542.14EA 47.7 EUR
B21542.14 B21542.22 B21542.36
2,4-Dinitroanisole ≥98%
2,4-Dinitroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 119-27-7
Molecular Formula: C7H6N2O5
Formula Weight: 198.14
Melting Point: 88-94°
Boiling Point: 207°/12mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00035745
Formule: C₇H₆N₂O₅
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00035745
Numéro CAS: 119-27-7
EINECS: 204-310-9