Imprimer
2-Nitrophénol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
128740010 128740050 128741000 128745000
ACRO128740010EA 119 EUR
ACRO128740010 ACRO128740050 ACRO128741000 ACRO128745000
2-Nitrophénol 99%
2-Nitrophénol
Formule: C₆H₅NO₃
Point d'ébullition: 214,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…47 °C
Densité: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011688
Numéro CAS: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
ONU: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥98.5 %