Imprimer
4-Nitroanisole 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
147020050 147022500
ACRO147020050EA 22.6 EUR
ACRO147020050 ACRO147022500
4-Nitroanisole 99+%
4-Nitroanisole
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…53 °C
Densité: 1,23 g/cm³
Point d'éclair: 130 °C
Numéro MDL: MFCD00007327
Numéro CAS: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
ONU: 3458
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 53 °C
GC ≥99.0 %