Imprimer
Cuves à fenêtres détachables
Fournisseur: HELLMA
106-0.50-40 106-0.10-40 106-0.20-40 106-0.01-40 124-0.1-40 124-0.01-40 124-0.2-40 124-0.5-40
634-9235EA 277 EUR
634-9235 634-9237 634-9239 HELL106-0.01-40 HELL124-0.1-40 HELL124-0.01-40 HELL124-0.2-40 HELL124-0.5-40
Cuves à fenêtres détachables
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Cuves démontables pour trajets lumineux courts, faciles à nettoyer et utilisées pour les examens en microscopie.
Conviennent aux techniques d'analyses de haute précision.
Informations de commande: A cell holder is usually required for use with photometers.