Imprimer
Nitrobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A10585.0C A10585.0E A10585.36
A10585.0CEA 191 EUR
A10585.0C A10585.0E A10585.36
Nitrobenzène ≥99%
Nitrobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 98-95-3
Molecular Formula: C6H5NO2
Formula Weight: 123.11
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5520
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 507540
Merck Reference: 14,6588
UN No.: 1662
MDL No.: MFCD00007043
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Point d'ébullition: 210…212 °C
Point de fusion: 5…6 °C
Densité: 1.196
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007043
Numéro CAS: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
ONU: 1662
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,06621